17118
Aeromonas Isolation Agar (Base)
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 12.5 g/L
L-arginine hydrochloride, 2 g/L
bile salts, 3 g/L
bromothymol blue, 0.04 g/L
ferric ammonium citrate, 0.8 g/L
inositol, 2.5 g/L
lactose, 1.5 g/L
L-lysine hydrochloride, 3.5 g/L
peptone, special, 5 g/L
sodium chloride, 5 g/L
sodium thiosulfate, 10.67 g/L
sorbose, 3 g/L
thymol blue, 0.04 g/L
xylose, 3.75 g/L
yeast extract, 3 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
pH final
8.0±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
adequação
Aeromonas spp.
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?