Documentos Principais
42981
Millipore
Legionella Growth Supplement (Twin Pack)
suitable for microbiology
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
esterilidade
sterile
Nível de qualidade
Formulário
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
environmental
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Legionella spp.
Aplicação
A chemical enrichment supplement recommended for enhancing growth of Legionella species.
Embalagem
one package contains 5 vials part A and 5 vials part B.
Componentes
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Legionella Growth Supplement Part A (Cat. No.63958):
L-Cysteine hydrochloride 200.0 mg
Legionella Growth Supplement Part B (Cat. No. 93164) :
Ferric pyrophosphate, soluble 125.0 mg
Sodium selenite 5.0 mg
Distilled water 5.0 ml
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)