Key Documents
94029
Millipore
Legionella Selective Supplement IV
suitable for microbiology
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.74
Agency
according to ISO 11731:2017
Nível de qualidade
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Legionella spp.
Aplicação
An antibiotic supplement recommended for the selective isolation of Legionella species.
Componentes
(per vial, sufficient for 500 mL medium)
Polymyxin B sulfate 25′000 units,
Glycine 1.5 g,
Anisomycin 40mg,
Vancomycin 0.5mg,
Bromothymol blue 5mg,
Bromocresol purple 5mg
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)