16593
Hybriscan™ D kit
Legionella, suitable for environmental, food and beverages, microbiology and in situ hybriziation
Sinônimo(s):
Legionella HybriScan™D, FastScan Legionella
About This Item
Produtos recomendados
product name
HybriScan™D Legionella, suitable for environmental, microbiology, suitable for microbe id | in situ hybriziation
técnica(s)
microbe id | in situ hybriziation: suitable
aplicação(ões)
environmental
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Legionella spp.
Descrição geral
Características e benefícios
- Sensitivity (after pre enrichment): 1-10 cfu/L
- Sensitivity (cfu/assay): 1000
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Artigos
HybriScan™ Test Kits for Legionella Detection | Sigma-Aldrich
Fast molecular screening of beverage, water, wastewater and food for microorganisms
Conteúdo relacionado
Fast molecular screening of beverage, water, wastewater and food for microorganisms