Documentos Principais
82265
Millipore
m-CP selective Supplement II
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Membrane Clostridium perfringens Selective Supplement II
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
esterilidade
sterile
Nível de qualidade
Formulário
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Clostridium spp.
Descrição geral
Filter sterilized 0.5% solution of phenolphthalein diphosphate recommended by the Directive of the Council of the European Union 98/83/EC for the selective isolation of Clostridium perfringens.
Aplicação
for the selective isolation of Clostridium perfringens
Componentes
(One vial is sufficient for 500 mL medium)
Phenolphthalein diphosphate 0.05 g, distilled water 10 ml
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)