17194
Park and Sanders Selective Supplement II
for Campylobacter spp., suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Campylobacter selective supplement, Selective supplement for thermotolerant Campylobacter
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
embalagem
pkg of 5 vials
cor
white
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Campylobacter spp.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Componentes
Cefoperazone 32 mg; Cycloheximide 100 mg
Armazenamento e estabilidade
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.