18493
MUG Supplement
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide, 4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide Supplement, MUGlcU
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Escherichia coli
coliforms
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O[C@H]1OC2=CC(OC(C=C3C)=O)=C3C=C2
InChI
1S/C16H16O9/c1-6-4-10(17)24-9-5-7(2-3-8(6)9)23-16-13(20)11(18)12(19)14(25-16)15(21)22/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22)/t11-,12-,13+,14-,16+/m0/s1
chave InChI
ARQXEQLMMNGFDU-JHZZJYKESA-N
Aplicação
Componentes
4-Methylumbelliferyl ß-D-glucuronide (MUG) 50.0 mg
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?