21860
CDI
≥97.0% (T), for peptide synthesis
Sinônimo(s):
1,1′-Carbonyldiimidazole
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
CDI, ≥97.0% (T)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (T)
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Carbonylations
pf
115-122 °C
117-122 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(n1ccnc1)n2ccnc2
InChI
1S/C7H6N4O/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H
chave InChI
PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- In the activation of malonic acid derivatives to prepare carbonyl imidazoles by mild decarboxylation.
- In the activation of cellulose membranes for the development of immunosensors.
- In the synthesis of substituted 1,3-oxazolo[4,5-d] pyridazinones.
- As a reagent for the conversion of various hydroxamic acids to isocyanates by Lossen rearrangement.
- In the synthesis of 1,3,4-oxadiazole derivatives , and peptide thioesters in water.
- As an acylation agent for the synthesis of carbamates.
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?