Key Documents
8.02301
Sigma-Aldrich
1,1′-Carbonyldiimidazole
for synthesis
Sinônimo(s):
1,1′-Carbonyldiimidazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6N4O
Número CAS:
Peso molecular:
162.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
208-488-9
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
forma
powder
potência
1071 mg/kg LD50, oral (Rat)
adequação da reação
reaction type: Carbonylations
pH
7.7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
116-120 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C7H6N4O/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H
chave InChI
PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 115 °C
Melting range (upper value): ≤ 121 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2