17000
Bromoacetic acid
ReagentPlus®, ≥99.0%
Sinônimo(s):
α-Bromoacetic acid, Monobromoacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Formulário
solid
Impurezas
≤1% dibromoacetic acid (1H-NMR)
p.e.
208 °C (lit.)
pf
46-49 °C
47-49 °C (lit.)
solubilidade
chloroform: 10%, clear, colorless
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)C=C
OC(=O)CBr
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
chave InChI
KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
It can also be used:
- To synthesize (Z)-2-(cyclooct-4-en-1-yloxy)acetic acid.
- To synthesize α-bromo-phenylacetamide.
- To convert aromatic thiosemicarbazones to thiazolylhydrazones.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?