Documentos Principais
03550
Sigma-Aldrich
Etilenodiamina
puriss. p.a., absolute, ≥99.5% (GC)
Sinônimo(s):
1,2-Diaminoetano
About This Item
Fórmula linear:
NH2CH2CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
60.10
Beilstein:
605263
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39030201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
densidade de vapor
2.07 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
10 mmHg ( 20 °C)
grau
absolute
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
716 °F
Lim. expl.
16 %
Impurezas
≤0.5% water
índice de refração
n20/D 1.456
n20/D 1.4565 (lit.)
p.e.
118 °C (lit.)
pf
8.5 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble at 
densidade
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
chave InChI
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... FNTA(2339)
Descrição geral
A etilenodiamina é uma diamina alifática linear, amplamente utilizada como elemento estrutural na síntese orgânica. Ela forma prontamente derivados heterocíclicos de imidazolidina devido à sua natureza bifuncional, com duas aminas. A etilenodiamina também é utilizada como matéria-prima para síntese de agentes quelantes, polímeros, compostos agroquímicos e intermediários farmacêuticos.
Aplicação
A etilenodiamina pode ser usada como:
  • Reagente na síntese de géis de poliuretano-ureia incháveis na presença de água por copolimerização.
  • Solvente juntamente com dodecanotiol no preparo de nanofios de CdS pelo método solvotérmico.
  • Agente quelante na síntese de nanocristais de β-Co(OH)2.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
100.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
38 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Concise solid-phase synthesis of inverse poly (amidoamine) dendrons using AB 2 building blocks
Huang A Y-T, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 49(51), 5784-5786 (2013)
Amines, aliphatic
Eller K, et al.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
Synthesis, cytotoxicity, and antileishmanial activity of N, N'-disubstituted ethylenediamine and imidazolidine derivatives
de Carvalho GSG, et al.
TheScientificWorldJournal, 10(51), 1723-1730 (2010)
Synthesis and characterization of water-swellable polyurethane urea gels containing allyloxy groups. I.
Gustafson I and Flodin P
Reactive Polymers, 12(3), 297-303 (1990)
Solvothermal synthesis of CdS nanowires in a mixed solvent of ethylenediamine and dodecanethiol
Xu Dan, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 109(30), 14344-14349 (2005)