195804
Ethylenediamine dihydrochloride
98%
Sinônimo(s):
1,2-Diaminoethane dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].NCCN
InChI
1S/C2H8N2.2ClH/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H
chave InChI
OHHBFEVZJLBKEH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?