900852
Ethane-1,2-diammonium iodide
≥98%
Sinônimo(s):
Ethylenediamine dihydriodide, 1,2-Ethanediamine dihydriodide, 1,2-Ethanediamine dihydroiodide, Ethane-1,2-diaminium iodide, Ethane-1,2-diamino dihydriodide, Ethylenediammonium diiodide, Greatcell Solar®., 1,2-Diaminoethane dihydriodide
Ensaio
≥98%
Formulário
powder or crystals
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
I.I.NCCN
InChI
1S/C2H8N2.2HI/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H
chave InChI
IWNWLPUNKAYUAW-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.