639095
3-(Methylthio)propylamine
97%
Sinônimo(s):
1-Amino-3-(methylthio)propane, 3-(Methylmercapto)propylamine, 3-(Methylsulfanyl)propylamine, 3-(Methylthio)-1-propanamine, 3-(Methylthio)-1-propylamine, 3-Aminopropyl methyl sulfide, 3-Methylsulfanyl-1-propylamine, 3-Methylsulfanylpropan-1-amine, S-Methylhomocysteamine
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4940 (lit.)
p.e.
169 °C (lit.)
densidade
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
thioether
cadeia de caracteres SMILES
CSCCCN
InChI
1S/C4H11NS/c1-6-4-2-3-5/h2-5H2,1H3
chave InChI
KKYSBGWCYXYOHA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
639095-1G | 4061825897660 |
639095-5G | 4061832726878 |