Documentos Principais
M25007
Sigma-Aldrich
3-Methoxypropylamine
99%
Sinônimo(s):
1-Amino-3-methoxypropane
About This Item
Fórmula linear:
CH3O(CH2)3NH2
Número CAS:
Peso molecular:
89.14
Beilstein:
878144
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
3.07 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
20 mmHg ( 30 °C)
Ensaio
99%
temperatura de autoignição
518 °F
índice de refração
n20/D 1.417 (lit.)
p.e.
117-118 °C/733 mmHg (lit.)
densidade
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COCCCN
InChI
1S/C4H11NO/c1-6-4-2-3-5/h2-5H2,1H3
chave InChI
FAXDZWQIWUSWJH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M25007-25ML4061837018510
M25007-1L4061838354969