Documentos Principais
239437
Sigma-Aldrich
3-Ethoxypropylamine
99%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5O(CH2)3NH2
Número CAS:
Peso molecular:
103.16
Beilstein:
1732287
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.418 (lit.)
p.e.
136-138 °C (lit.)
densidade
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ether
cadeia de caracteres SMILES
CCOCCCN
InChI
1S/C5H13NO/c1-2-7-5-3-4-6/h2-6H2,1H3
chave InChI
SOYBEXQHNURCGE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Ethoxypropylamine was used to partially open the rigid oxetane chain, during the synthesis of oxetane-based oligomers, to generate some specific properties.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
91.4 °F - DIN 51755 Part 1
Ponto de fulgor (°C)
33 °C - DIN 51755 Part 1
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis and modification of oxetane based oligomers with 3-ethoxypropylamine by focused microwave irradiation.
Baudel V, et al.
Eur. Polymer J., 38(3), 615-618 (2002)