B11400
Benzotriazole
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
1,2,3-Benzotriazole, 1H-Benzotriazole
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.04 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
Formulário
powder
pf
97-99 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2[nH]nnc2c1
InChI
1S/C6H5N3/c1-2-4-6-5(3-1)7-9-8-6/h1-4H,(H,7,8,9)
chave InChI
QRUDEWIWKLJBPS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- β-Aminocarbonyl compounds via Mannich reaction of secondary amines and aldehydes in the presence of p-toluenesulfonic acid as a catalyst.
- Acylbenzotriazoles via thionyl chloride catalyzed reaction with nitrobenzoic acids.
- 1-(2-Pyridyl)benzotriazole by reacting with 2-bromopyridine in the presence of toluene as a solvent.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
338.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
170 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?