236071
N,N′-Bis(salicylidene)ethylenediamine
98%
Sinônimo(s):
2,2′-Ethylenebis(nitrilomethylidene)diphenol, N,N′-Ethylenebis(salicylimine)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
127-128 °C (lit.)
solubilidade
water: insoluble(lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1\C=N\CC\N=C\c2ccccc2O
InChI
1S/C16H16N2O2/c19-15-7-3-1-5-13(15)11-17-9-10-18-12-14-6-2-4-8-16(14)20/h1-8,11-12,19-20H,9-10H2/b17-11+,18-12+
chave InChI
VEUMANXWQDHAJV-JYFOCSDGSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?