Documentos Principais
531960
Sigma-Aldrich
(R,R)-N,N′-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminoaluminum chloride
Sinônimo(s):
(R,R)-N,N′-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminoaluminium(III) chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H52AlClN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
607.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pf
250-255 °C (lit.)
Nível de qualidade
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1cc2\C=N\[C@@H]3CCCC[C@H]3\N=C\c4cc(cc(c4O[Al](Cl)Oc2c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C36H54N2O2.Al.ClH/c1-33(2,3)25-17-23(31(39)27(19-25)35(7,8)9)21-37-29-15-13-14-16-30(29)38-22-24-18-26(34(4,5)6)20-28(32(24)40)36(10,11)12;;/h17-22,29-30,39-40H,13-16H2,1-12H3;;1H/q;+3;/p-3/b37-21+,38-22+;;/t29-,30-;;/m1../s1
chave InChI
KGVBCKDZFMLRMA-OHRASPNLSA-K
Aplicação
Catalyst for:
  • Asymmetric iodolactonizations
  • Cyanosilylation reactions
  • Phospho-aldol catalysis
Informações legais
Sold under license from Sterling Pharma Solutions Limited.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Salen Ligands: In 1990, Jacobsen and Katsuki independently published the first reports of salen used as ligands with manganese for asymmetric epoxidation reactions.