900768
Berkessel-Katsuki epoxidation catalyst
≥98%
Sinônimo(s):
Ti-Berkessel-Katsuki ligand complex, Titanium cis-1,2-diaminocyclohexane salalen catalyst
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C64H40F20N4O6Ti2
Número CAS:
Peso molecular:
1436.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
core: titanium
reagent type: catalyst
Categorias relacionadas
Aplicação
Developed by Albrecht Berkessel′s lab, this is the first catalyst that allows catalytic enantioselective epoxidation of non-conjugated terminal double bonds with hydrogen peroxide as the oxidant. Eradicating multiple steps and kinetic resolution, this pre-formed chiral ligand-Ti2O2 catalyst complex provides a one-step route to enantiopure epoxides that are important intermediates for synthesis of bioactive compounds. Catalyst is recyclable under some conditions. For best results, pentafluorobenzoic acid P5360 or tetra-n-butylammonium hydrogensulfate 155837 is recommended as a co-catalyst.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)