Documentos Principais
900770
Sigma-Aldrich
Berkessel ligand
98%
Sinônimo(s):
2′,3′,4′,5′,6′-Pentafluoro-3-({(E)-[(1R,2S)-2-{[(2′,3′,4′,5′,6′-pentafluoro-2-hydroxy[1,1′-biphenyl]-3-yl)methyl]amino}cyclohexyl]imino}methyl)[1,1′-biphenyl]-2-ol, cis-1,2-Diaminocyclohexane salalen ligand, cis-DACH salalen ligand, Bis(pentafluorophenyl) salalen ligand
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H22F10N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
656.51
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
powder or crystals
adequação da reação
reagent type: ligand
Aplicação
Developed by Albrecht Berkessel′s lab, this is the first catalyst system that allows catalytic enantioselective epoxidation of non-conjugated terminal double bonds with hydrogen peroxide as the oxidant. Eradicating multiple steps and kinetic resolution, this chiral ligand, when used with Ti(OiPr)4 provides a one-step route to enantiopure epoxides that are important intermediates for synthesis of bioactive compounds. Catalyst is recyclable under some conditions. For best results, pentafluorobenzoic acid (P5360) or tetra-n-butylammonium hydrogensulfate (155837) is recommended as a co-catalyst.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)