Z370606
Nalgene® vacuum filtration system
filter capacity 250 mL, pore size 0.2 μm
Sinônimo(s):
bottletop filtration system, sterile filtration
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polyethersulfone membrane
esterilidade
sterile
Características
cap plug seal
graduations
embalagem
pack of 12
fabricante/nome comercial
Nalgene® 568-0020
capacidade do frasco
250 mL
capacidade do filtro
250 mL
capacidade do funil
250 mL
diâmetro da membrana
50 mm
tamanho de poro
0.2 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Polyethersulfone (PES) membrane is ideal for cell/tissue culture.
- Less waiting time due to faster results
- Non-pyrogenic and endotoxin-free
- Graduated upper chamber
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)