H45353
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
technical grade
Sinônimo(s):
1-Formyl-2-hydroxynaphthalene, 1-Formyl-2-naphthol, 2-Hydroxynaphthyl-1-carboxaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
pb
192 °C/27 mmHg (lit.)
pf
76-80 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1c(O)ccc2ccccc12
InChI
1S/C11H8O2/c12-7-10-9-4-2-1-3-8(9)5-6-11(10)13/h1-7,13H
chave InChI
NTCCNERMXRIPTR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?