N109
1-Naphthaldehyde
95%
Sinônimo(s):
α-Naphthal, Naphthalene-1-carbaldehyde, α-Naphthaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.652 (lit.)
pb
160-161 °C/15 mmHg (lit.)
pf
1-2 °C (lit.)
densidade
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H8O/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-8H
chave InChI
SQAINHDHICKHLX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- (S)-1-α-naphthyl-1-ethanol
- N-(4-aryl)-N-(α-naphthyliden)amines
- N-aryl-N-[1-(1-naphthyl)but-3-enyl]amines
- naphthalene-1-carboxylic acid methyl ester
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3