W300403
Salicylaldehyde
≥98%, FG
Sinônimo(s):
2-Hydroxybenzaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
densidade de vapor
4.2 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 33 °C)
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.573 (lit.)
p.e.
197 °C (lit.)
pf
1-2 °C (lit.)
densidade
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
salicylaldehyde
Organoléptico
medicinal; cooling; spicy
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-5,9H
chave InChI
SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Facile synthesis of iminated lignin for enhanced free radical and lead ion scavenging capabilities.: This study presents a novel method for synthesizing iminated lignin using salicylaldehyde. The modified lignin demonstrates significantly improved free radical and lead ion scavenging abilities, highlighting its potential application in environmental remediation and biochemical processes (Xia et al., 2024).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W300403-10KG | |
W300403-1KG | |
W300403-1KG-K | 4061837835292 |
W300403-25KG-K | 4061837835308 |
W300403-10KG-K | 4061837835285 |
W300403-25KG | |
W300403-SAMPLE | |
W300403-SAMPLE-K | 4061837835315 |