223387
Nickel(II) chloride hexahydrate
ReagentPlus®
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Formulário
powder or crystals
concentração
23.0-26.0% Ni (EDTA titration)
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ni]Cl
InChI
1S/2ClH.Ni.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
chave InChI
LAIZPRYFQUWUBN-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
- Synthesis of tetra-substituted pyrrole derivatives via four-component condensation reaction of aromatic aldehydes, benzylamines, β-ketoesters and nitroalkanes.
- In combination with 1,2-ethanedithiol for the deprotection of tetrahydropyranyl (THP) and tert-butyldimethylsilyl (TBS) ethers to their corresponding hydroxyl compounds.
- Synthesis of 3,4-dihydropyrimidinones from aldehydes and β-keto esters via Biginelli condensation.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?