N6136
Nickel(II) chloride hexahydrate
BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
NiCl2.6H2O, Nickel chloride hexahydrate, Nickel dichloride hexahydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent
linha de produto
BioReagent
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ni]Cl
InChI
1S/2ClH.Ni.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
chave InChI
LAIZPRYFQUWUBN-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
- in the preparation of nickel platting solution for galvanostatically coating nickel inside the reduced carbon layer during the synthesis of multiwall carbon nanotube micromotors
- in screening of metals for inflammatory effect on vascular endothelial cells
- as an additive in artificial cerebrospinal fluid (ACSF) to analyse excitatory post synaptic currents (EPSPs) in the hippocampus slices
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?