C3279
Copper(II) chloride dihydrate
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Cupric chloride dihydrate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (inorganic)
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubilidade
water: 100 mg/mL, clear, blue
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl[Cu]Cl
InChI
1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
chave InChI
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Importance and uses of copper in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO), cell cultures