751944
Copper(II) chloride
powder, 99%
Sinônimo(s):
Copper dichloride, Cupric chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Ensaio
99%
Formulário
powder
composição
Cl, 51.9-53.5% silver nitrate titration
pf
620 °C (lit.)
densidade
3.386 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Cu]Cl
InChI
1S/2ClH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
ORTQZVOHEJQUHG-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis