222011
Copper(II) chloride
97%
Sinônimo(s):
Cupric chloride
Ensaio
97%
Formulário
powder
adequação da reação
core: copper
reagent type: catalyst
pf
620 °C (lit.)
densidade
3.386 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Cu]Cl
InChI
1S/2ClH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
ORTQZVOHEJQUHG-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
S195561-1EA | |
S247324-1EA | |
222011-1KG | 4061838777843 |
222011-250G | 4061838777850 |
222011-50G | 4061838777867 |