307483
Copper(II) chloride dihydrate
ACS reagent, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Cupric chloride dihydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
>1 (vs air)
Ensaio
≥99.0%
forma
crystalline powder
crystals or granules
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: copper
Impurezas
≤0.01% insolubles
pf
100 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
nitrate (NO3-): ≤0.015%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.02%
Ni: ≤0.01%
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Cu]Cl.[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
chave InChI
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
- For the conversion of dimedone into N-arylhydrazinecarbothioamide based indazole derivatives by reacting with phenylhydrazine, hydrazine hydrate, and substituted arylisothiocyanates.
- In the three-component Domino reaction ofarylboronic acids, arylcyanamides, and amines to synthesize 2-aminobenzimidazoles in the presence of bipyridine ligand.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3