Documentos Principais
8.18247
Sigma-Aldrich
Copper(II) chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
Copper(II) chloride, Copper dichloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cl2Cu
Número CAS:
Peso molecular:
134.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-210-2
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
584 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
498 °C (decomposes)
solubilidade
620 g/L
densidade
3.39 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1200 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cu+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
ORTQZVOHEJQUHG-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
  • Catalytic enhancement in organic synthesis: The study explores the use of Copper(II) chloride as a catalytic agent in the synthesis of 4-sulfonyl-1,2,3-triazoles, highlighting its role in sequential aerobic copper-catalyzed sulfonylation and Dimroth cyclization, providing a robust method for constructing triazole frameworks in medicinal chemistry and material science (Van Hoof et al., 2021).
Nota de análise
Assay (iodometric, calc.on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Loss on drying (250 °C, 2 h): ≤ 5.0 %
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3