459097
Copper(II) chloride dihydrate
99.999%
Sinônimo(s):
Cupric chloride dihydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
densidade de vapor
>1 (vs air)
Ensaio
99.999%
Formulário
solid
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
100 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Cu]Cl.[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
chave InChI
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?