467847
Copper(II) chloride dihydrate
≥99.95% trace metals basis
Sinônimo(s):
Cupric chloride dihydrate
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.95% trace metals basis
Formulário
solid
adequação da reação
core: copper
reagent type: catalyst
Impurezas
≤0.01% insolubles
≤500 ppm total metallic impurities
pf
100 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
nitrate (NO3-): ≤0.015%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.02%
Ni: ≤0.01%
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Cu]Cl.[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
chave InChI
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?