101036
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
indicator grade
Sinônimo(s):
PAN
About This Item
Produtos recomendados
grau
indicator grade
Nível de qualidade
Formulário
solid
técnica(s)
titration: suitable
cor
green to red, upon chelation with metal
orange-red, as an amorphous solid
yellow, when dissolved in organic solvent
pf
138-141 °C ((280 - 286 °F) - lit)
138-141 °C (lit.)
ε (coeficiente de extinção)
≥15000 at 462-468 nm in methanol at 0.01 g/L
>35,000 at 222-228 nm in methanol at 0.01 g/L
>9,000 at 300-306 nm in methanol at 0.01 g/L
adequação
suitable for (Suitable For Use as an Indicator in EDTA Titrations)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccccn3
InChI
1S/C15H11N3O/c19-13-9-8-11-5-1-2-6-12(11)15(13)18-17-14-7-3-4-10-16-14/h1-10,19H/b18-17+
chave InChI
LLYOXZQVOKALCD-ISLYRVAYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?