Key Documents
8.41016
Sigma-Aldrich
4-(2′-Pyridylazo)-resorcinol
≥98%
Sinônimo(s):
4-(2′-Pyridylazo)-resorcinol, 4-(2-Pyridinylazo)-1,3-dihydroxybenzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H9N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
215.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
214-528-6
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
forma
powder
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C11H9N3O2/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11/h1-7,16H,(H,12,14)/b13-9-
chave InChI
VLCAILLZPUINNF-LCYFTJDESA-N
Descrição geral
for synthesis
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3