215996
Ammonium phosphate dibasic
ACS reagent, ≥98%
Sinônimo(s):
Ammonium hydrogenphosphate, Diammonium hydrogenphosphate, di-Ammonium hydrogenphosphate (sec)
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Ensaio
≥98%
Formulário
crystals or chunks
powder
Impurezas
≤0.005% NH4OH pptd.
≤0.005% insolubles
pH
7.7-8.1 (25 °C, 5%)
pf
155 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
nitrate (NO3-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
traços de cátion
Ca: 0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: 0.0005%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
cadeia de caracteres SMILES
N.N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
chave InChI
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- To synthesize tetrahydrobenzo[b]pyranderivatives via three‐component condensation reaction.
- In the solvent-free Biginelli reactions.
- To synthesize bis(indolyl)methanes via solvent-free reaction of indole derivatives and aromatic or aliphatic aldehydes.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
gc-analysis-of-a-37-component-fame-mix-g004278