NIST194A
Di-hidrogenofosfato de amônio
NIST® SRM® 194a
Sinônimo(s):
Fosfato de amônio monobásico, Fosfato de amônio primário, Fosfato monoamônico, Di-hidrogenofosfato de amônio
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 90 g
fabricante/nome comercial
NIST®
pf
190 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
chave InChI
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
SRM 194A_cert
SRM 194A_SDS
Aplicação
- Melhoria do desempenho da quarta geração harmônica elevando a temperatura de operação do cristal de ADP: Este estudo destaca o aprimoramento da quarta geração harmônica em cristais de ADP, manipulando sua temperatura operacional, demonstrando uma aplicação crucial em tecnologias ópticas (Liu et al., 2024).
- Propriedades de crescimento e temperatura do ângulo de correspondência de fase de 23% de cristal de ADP deuterado: Esta pesquisa explora as propriedades de correspondência de fase dos cristais de ADP deuterados, essenciais para melhorar a eficiência dos dispositivos ópticos não lineares (Sun et al., 2024).
- Comparação das vagas de hidrogênio nos cristais de KDP e ADP: Este artigo utiliza uma combinação de teoria funcional da densidade e abordagens experimentais para estudar as vagas de hidrogênio em cristais de ADP, fornecendo informações sobre as propriedades estruturais que influenciam seu desempenho óptico (Sui et al., 2019).
- Estudo estrutural, espectroscópico, óptico, dielétrico e mecânico de cristais simples de di-hidrogenofosfato de amônio dopado puro e L-Prolina: Este estudo abrangente aborda como a dopagem de cristais de ADP com L-prolina altera suas propriedades físicas, sugerindo aplicações tanto em campos ópticos quanto em ciência de materiais (Hasmuddin et al., 2014).
Outras notas
Nitrogênio (N), Fósforo (P)
Valor de referência/informativo é fornecido para os seguintes analitos.
Alumínio (Al), Flúor (F), Neodímio (Nd), Enxofre (S), Antimônio (Sb), Gadolínio (Gd), Níquel (Ni), Tântalo (Ta), Arsênio (As), Gálio (Ga), Nióbio (Nb), Telúrio (Te), Bário (Ba), Germânio (Ge), Ósmio (Os), Térbio (Tb), Berílio (Be), Ouro (Au), Paládio (Pd), Tálio (Th), Bismuto (Bi), Háfnio (Hf), Latínio (La), Tório (Th), Boro (B), Hólmio (Ho), Potássio (K), Túlio (Tm), Bromo (Br), Índio (In), Praseodímio (Pr), Estanho (Sn), Cádmio (Cd), Iodo (I), Rênio (Re), Titânio (Ti), Cálcio (Ca), Irídio (Ir), Ródio (Rh), Tungstênio (W), Cério (Ce), Ferro (Fe), Rubídio (Rb), Urânio (U), Césio (Ce), Lantânio (La), Rutênio (Ru), Vanádio (V), Cloro (Cl), Chumbo (Pb), Samário (Sm), Itérbio (Yb), Cromo (Cr), Lítio (Li), Escândio (Sc), Ítrio (Yt), Cobalto (Co), Lutécio (Lu), Selênio (Se), Zinco (Zn), Cobre (Cu), Magnésio (Mg), Silício (Si), Zircônio (Zr), Disprósio (Dy), Manganês (Mn), Prata (Ag), Érbio (Er), Mercúrio (Hg), Sódio (Na), Európio (Eu), Molibdênio (Mo), Estrôncio (Sr)
Consulte o certificado para obter valores e mais detalhes em nist.gov/SRM.
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)