Key Documents
BCR113
Potassium chloride fertilizer (elemental composition)
BCR®, certified reference material, elemental composition fertilizer
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
product name
Potassium chloride fertilizer (elemental composition), BCR®, certified reference material
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
matrix material
Nota de análise
For more information please see:
BCR113
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)