NIST694
Phosphate rock
NIST® SRM® 694, Western
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 90 g
fabricante/nome comercial
NIST®
Formato
matrix material
Descrição geral
SRM 694_cert
SRM 694_SDS
Aplicação
Características e benefícios
Outras notas
Aluminium oxide (Al2O3), Calcium oxide (CaO), Cadmium oxide (CdO), Flurine (F), Iron oxide (Fe2O3), Potassium oxide (K2O), ,Magnesium oxide (MgO), Manganese oxide (MnO), Sodium oxide (Na2O), Phosphorus pentoxide (P2O5), Silicon dioxide (SiO2), Uranium (U), Vanadium pentoxide (V2O5)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Chromiun oxide (Cr2O3), Titanium dioxide (TiO2), Zinc oxide (ZnO)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)