About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 bottle x 40 g
fabricante/nome comercial
NIST®
Formato
matrix material
Categorias relacionadas
Descrição geral
Outras notas
Certified for the analytes listed below.
Aluminum (Al), Calcium (Ca), Potassium (K), Sodium (Na), Barium (Ba), Manganese (Mn), Phosphorus (P)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Iron (Fe), Silicon (Si), Lead (Pb), Magnesium (Mg), Rubidium (Rb), Strontium (Sr), Titanium (Ti), Vanadium (V), Zinc (Zn), Chromium (Cr)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Aluminum (Al), Calcium (Ca), Potassium (K), Sodium (Na), Barium (Ba), Manganese (Mn), Phosphorus (P)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Iron (Fe), Silicon (Si), Lead (Pb), Magnesium (Mg), Rubidium (Rb), Strontium (Sr), Titanium (Ti), Vanadium (V), Zinc (Zn), Chromium (Cr)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)