Documentos Principais
281522
Sigma-Aldrich
Montmorillonite K 10
Sinônimo(s):
MMT, MMT-K10, Montmorillonite, Montmorillonite KSF
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
Nível de qualidade
área da superfície
220-270 m2/g
cadeia de caracteres SMILES
[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Al+3].[Al+3].[O-2].[O-2].[O-2].O
InChI
1S/2Al.4O2Si.H2O.3O/c;;4*1-3-2;;;;/h;;;;;;1H2;;;/q2*+3;;;;;;3*-2
chave InChI
GUJOJGAPFQRJSV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Clay catalyst used in a microwave-assisted synthesis of pyrazoles from enaminones.
Used for:
  • Support for catalysts
  • Preparation of clay nanopaper composites of nacre-like structure
Catalyst for:
  • Conversion of triose sugars with alcohols to alkyl lactates
  • Deprotection of ketone dimethylhydrazones
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
vibrant-m
BCR461
Clay (F)
vibrant-m
Z765422
Vermiculite 2-3 mm
Synthesis, 2485-2485 (2007)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
281522-1KG4061826219805
281522-25KG
281522-5G
281522-100G4061826219799