Key Documents
NIST99B
Soda feldspar
NIST® SRM® 99b
Sinônimo(s):
Feldspar
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 40 g
fabricante/nome comercial
NIST®
formato
matrix material
Descrição geral
Outras notas
Certified for the analytes listed below.
Aluminium (Al), Potassium (K), Sodium (Na), Barium (Ba), Iron (Fe), Lead (Pb), Rubidium (Rb), Strontium (Sr)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Calcium (Ca), Silicon (Si),Manganese (Mn), Phosphorus (P), Beryllium (Be), Cerium (Ce), Gallium (Ga), Lanthanum (La), Lithium (Li), Yttrium (Y), Zinc (Zn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produto relacionado
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)