934062
Óxido de alumínio
alpha phase, nanopowder, 135 nm avg. part. size, 99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Alumina
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
nanopowder
composição
Al2O3
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Tamanho médio da partícula
135 nm
tamanho de partícula
135 nm
pf
2040 °C (lit.)
densidade volumétrica
0.18 g/cm3
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
chave InChI
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
934062-250G | 4065270203588 |