36232
Density Standard 1251 kg/m3
H&D Fitzgerald Ltd. Quality
Sinônimo(s):
Sodium bromide solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
H&D Fitzgerald Ltd.
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
Formato
mixture
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Características e benefícios
- Manufactured and verified in an ISO 17025 accredited laboratory, as per UKAS
- Carries an associated uncertainty of +/- 0.010 Kg/m3
- Provided in a sealed glass ampoule of 10 mL to assure safe delivery
- Accompanied with a certificate of analysis (CoA) having information on the expiry date for an effective audit
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?