76081
Density Standard 749 kg/m3
H&D Fitzgerald Ltd. Quality
Sinônimo(s):
Dodecane
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
densidade de vapor
5.96 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 47.8 °C)
temperatura de autoignição
401 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
H&D Fitzgerald Ltd.
índice de refração
n20/D 1.421 (lit.)
p.e.
215-217 °C (lit.)
pf
−9.6 °C (lit.)
densidade
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
Formato
mixture
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
chave InChI
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Características e benefícios
- Manufactured and verified in an ISO 17025 accredited laboratory, as per UKAS
- Carries an associated uncertainty of +/- 0.010 Kg/m3
- Provided in a sealed glass ampoule of 10 mL to assure safe delivery
- Accompanied with a certificate of analysis (CoA) having information on the expiry date for an effective audit
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane
Separation of Hexane; Heptane; Octane; Nonane; Decane; Undecane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Tetracosane; Octacosane; Dotriacontane; Hexatriacontane; Tetracontane; Tetratetracontane