12156
Água
H&D Fitzgerald Ltd. Quality
Sinônimo(s):
Water
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
H&D Fitzgerald Ltd.
índice de refração
n20/D 1.34 (lit.)
p.e.
100 °C (lit.)
pf
0 °C (lit.)
densidade
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
Formato
mixture
cadeia de caracteres SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
chave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Características e benefícios
- Manufactured and verified in an ISO 17025 accredited laboratory, as per UKAS
- Carries an associated uncertainty of +/- 0.010 Kg/m3
- Provided in a sealed glass ampoule of 10 mL to assure safe delivery
- Accompanied with a certificate of analysis (CoA) having information on the expiry date for an effective audit
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?