Documentos Principais
NIST193
Potassium nitrate
NIST® SRM® 193
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
KNO3
Número CAS:
Peso molecular:
101.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 90 g
fabricante/nome comercial
NIST®
pf
334 °C (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
chave InChI
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Each unit of SRM193 contains 90 g of highly purified and homogeneous crystalline potassium nitrate nitrogen.
SRM 193 _SDS
SRM 193 _CoA
Aplicação
Potassium nitrate standard reference material (SRM) is intended for use as a working standard in determining the levels of potassium and nitrate nitrogen in fertilizer industry.
Características e benefícios
  • SRM 193 is available with a certificate documenting NIST-certified mass fraction values of potassium and nitrogen.
  • Certified values are determined using gravimetric assay.
Outras notas
Certified for the analytes listed below.
Potassium (K), Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Flame over circle
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)