PHR2203
Potassium Nitrate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Potassium nitrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1548349
família API
potassium nitrate
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
pf
334 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
chave InChI
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)