221295
Potassium nitrate
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Ensaio
≥99.0%
forma
crystals
Impurezas
≤0.005% insolubles
pH
4.5-8.5 (25 °C, 5%)
pf
334 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.002%
iodate (IO3-): ≤5 ppm
nitrite (NO2-): ≤0.001
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
chave InChI
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1